Glycin 98%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO120070050EA
3030
DKK
ACRO120070050
ACRO120070010
ACRO120070250
ACRO120072500
Glycin 98%, ekstra ren
Glycin
Formel:
NH₂CH₂COOH Molekylvægt: 75,07 g/mol Kogepunkt: 181 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 240 °C Massefylde: 1,595 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008131 CAS-nummer: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 13,04504 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
pH | 5.5 to 6.5 (5 % in water) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |