Dimethylsuccinat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20150.1000EA
576
DKK
8.20150.9999
8.20150.1000
8.20150.9020
8.20150.0250
Dimethylsuccinat til syntese, Sigma-Aldrich®
Dimethylsuccinat
Formel:
C₆H₁₀O₄ Molekylvægt: 146,14 g/mol Kogepunkt: 200 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 18…19 °C Massefylde: 1,117 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
106-65-0 EINECS: 203-419-9 Merck Index: 12,09038 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 75 g/l (20 °C) |
Melting Point | 18 - 19 °C |
Molar Mass | 146.14 g/mol |
Boiling Point | 196 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.2 hPa (20 °C) |
Flash Point | 94 °C |
Refractive Index | 1.419 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.0 - 8.5 %(V) |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 365 °C |