Dimethylsuccinat 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO150735000EA
539
DKK
ACRO150735000
ACRO150731000
Dimethylsuccinat 99%
Dimethylsuccinat
Formel:
C₆H₁₀O₄ Molekylvægt: 146,14 g/mol Kogepunkt: 200 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 18…19 °C Massefylde: 1,11 g/cm³ Flammepunkt: 85 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
106-65-0 EINECS: 203-419-9 Merck Index: 12,09038 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤25 APHA |