Diethylsuccinat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00680.0250EA 323 DKK
8.00680.9999 8.00680.0250 8.00680.1000 8.00680.9026 8.00680.9200 8.00680.0005
Diethylsuccinat til syntese, Sigma-Aldrich®
Diethylsuccinat
Formel: C₈H₁₄O₄
Molekylvægt: 174,2 g/mol
Kogepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –19 °C
Massefylde: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009208
CAS-nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2.00 g/l (25 °C)
Melting Point -20 °C
Molar Mass 174.19 g/mol
Boiling Point 215 - 217 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (55 °C)
Flash Point 80 °C
Refractive Index 1.42 (20 °C, 589 nm)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)