Dimethylmalonat
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14731500EA 711 DKK
EHERC14731500
Dimethylmalonat
Dimethylmalonat
Formel: C₅H₈O₄
Molekylvægt: 132,12 g/mol
Kogepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –62 °C
Massefylde: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008460
CAS-nummer: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169