Dimethylmalonat 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
220700051.EA
3680
DKK
220700051.
220702500.
220700010.
Dimethylmalonat 99+%
Dimethylmalonat
Formel:
C₅H₈O₄ Molekylvægt: 132,12 g/mol Kogepunkt: 180…181 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –62 °C Massefylde: 1,156 g/cm³ Flammepunkt: 90 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008460 CAS-nummer: 108-59-8 EINECS: 203-597-8 Merck Index: 12,06169 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Free acid | ≤0.1 % (as malonic acid) |