Dimethylmalonat 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO159562500EA 279 DKK
ACRO159562500 ACRO159560025 ACRO159560010
Dimethylmalonat 97%
Dimethylmalonat
Formel: C₅H₈O₄
Molekylvægt: 132,12 g/mol
Kogepunkt: 180…181 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –62 °C
Massefylde: 1,156 g/cm³
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008460
CAS-nummer: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm