Diethyl malonat ≥98.0% (by GC) til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00898.2500EA
1310
DKK
8.00898.2500
8.00898.0500
8.00898.9999
8.00898.1000
8.00898.0100
Diethyl malonat ≥98.0% (by GC) til syntese, Sigma-Aldrich®
Diethyl malonat
Formel:
C₇H₁₂O₄ Molekylvægt: 160,17 g/mol Kogepunkt: 199 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –50 °C Massefylde: 1,055 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 93 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009195 CAS-nummer: 105-53-3 EINECS: 203-305-9 Merck Index: 13,03856 |
Specifikationer Testresultater
Assay (GC, area%) | ≥ 98.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 1.053 - 1.057 |
Identity (IR) | passes test |