Dibutyl sebacate
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PROOMM0925.00EA
15840
DKK
PROOMM0925.00
Dibutyl sebacate
Dibutyl sebacate
Formel:
C₁₈H₃₄O₄ Molekylvægt: 314,47 g/mol Kogepunkt: 180 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –11 °C Massefylde: 0,94 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00027218 CAS-nummer: 109-43-3 EINECS: 203-672-5 |