Ethyl stearat
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM10008196-100EA 489 DKK
CAYM10008196-100 CAYM10008196-500
Ethyl stearat
Ethyl stearat
Formel: C₂₀H₄₀O₂
Molekylvægt: 312,54 g/mol
Kogepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 31 °C
Massefylde: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009006
CAS-nummer: 111-61-5
EINECS: 203-887-4