Ethylformiat
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
EHERC13913400EA
0
DKK
EHERC13913400
Ethylformiat
Ethylformiat
Formel:
C₃H₆O₂ Molekylvægt: 74,08 g/mol Kogepunkt: 148 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –2 °C Massefylde: 0,9208 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –20 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003294 CAS-nummer: 109-94-4 EINECS: 203-721-0 UN nummer: 1190 ADR: 3,II Merck Index: 13,03841 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...