Ethylacetat ≥99.8%, PESTINORM® til kapillær GC analyse
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
83963.320EA
642
DKK
83963.320
Ethylacetat ≥99.8%, PESTINORM® til kapillær GC analyse
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Molekylvægt: 88,11 g/mol Kogepunkt: 77,1 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –83 °C Massefylde: 0,902 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: –4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS-nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN nummer: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Evaporation residue (100°C) | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 0.05 % |
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) | Max. 10 ng/l |
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) | Max. 5 ng/l |