Acetanilid
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PROOLGC4002EA 5010 DKK
PROOLGC4002
Acetanilid
Acetanilid
Formel: C₈H₉NO
Molekylvægt: 135,17 g/mol
Kogepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115 °C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 174 °C
MDL Number: MFCD00008674
CAS-nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051