N,N-Dimethylformamid 99.8% til spektroskopi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
DMF
ACRO167795000EA
768
DKK
ACRO167795000
ACRO167790010
ACRO167790025
N,N-Dimethylformamid 99.8% til spektroskopi
N,N-Dimethylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ Molekylvægt: 73,09 g/mol Kogepunkt: 153 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –61 °C Massefylde: 0,945 g/cm³ Flammepunkt: 58 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS-nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN nummer: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
GC | ≥99.75 % |
UV | at 270 nm A: ≤1 |
UV | at 275 nm A: ≤0.3 |
UV | at 295 nm A: ≤0.1 |
UV | at 310 nm A: ≤0.05 |
UV | at 340 nm A: ≤0.01 |
UV | 1 cm cell vs water |
Color scale | ≤15 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0015 % |
Acidity | ≤0.001 meq/g |
Alkalinity | ≤0.001 meq/g |