N,N-Dimethylformamid 99+%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
DMF
116220050.EA
1340
DKK
116220050.
116220010.
116220250.
116220025.
N,N-Dimethylformamid 99+%, ekstra ren
N,N-Dimethylformamid
Formel:
HCON(CH₃)₂ Molekylvægt: 73,09 g/mol Kogepunkt: 153 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –61 °C Massefylde: 0,945 g/cm³ Flammepunkt: 58 °C (closed cup) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003284 CAS-nummer: 68-12-2 EINECS: 200-679-5 UN nummer: 2265 ADR: 3,III REACH: 01-2119475605-32 Merck Index: 13,03269 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤5 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |