Chloralhydrat
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC11098000EA 727 DKK
EHERC11098000
Chloralhydrat
Chloralhydrat
Formel: Cl₃CCH(OH)₂
Molekylvægt: 165,4 g/mol
Kogepunkt: 97,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 52 °C
Massefylde: 1,901 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044479
CAS-nummer: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02113
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/21/2296821.jpg