Propylenoxid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-Methyloxiran(±)-Propylenoxid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07027.1001EA 500 DKK
8.07027.1001 8.07027.0100 8.07027.1000 8.07027.9999
Propylenoxid til syntese, Sigma-Aldrich®
Propylenoxid
Formel: C₃H₆O
Molekylvægt: 58,08 g/mol
Kogepunkt: 34,3 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –112 °C
Massefylde: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –37 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005126
CAS-nummer: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN nummer: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 405 g/l (20 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 58.07 g/mol
Boiling Point 34.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 585 hPa (20 °C)
Flash Point -37 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 36 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane
Hill Formula C3H6O