Vil du logge ind igen?
(S)-(+)-Hydratropasyre ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 7782-24-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 264-266°
Beilstein Reference: 2044507
Optical Rotation: +73° (c=1.6 in chloroform)
MDL No.: MFCD00063139
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Boiling Pt: 257 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 30 - 31 °C
Density: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Køleskab
MDL Number: MFCD00063139
CAS-nummer: 7782-24-3
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Pakn VWR katalog nummer Mængde
1 g L08802.03
250 mg L08802.MD
Udvid alle / Skjul alle
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Melting point 30-34°
Formula weight 150.18
CAS-nr 7782-24-3
Renhed 97%
Refractive index 1.5230
Flammepunkt 148°(298°F)
Kogepunkt 264-266°
Molecular formula C9H10O2
MDL No. MFCD00063139
Optical rotation +73° (c=1.6 in chloroform)
Beilstein reference 2044507
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal