(R)-(-)-2-Phenylsmørsyre ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L09464.03EA 1390 DKK
L09464.03 L09464.06
(R)-(-)-2-Phenylsmørsyre ≥99%
(R)-(-)-2-Phenylsmørsyre
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molekylvægt: 164,2 g/mol
Kogepunkt: 270…272 °C
Massefylde: 1,055
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063165
CAS-nummer: 938-79-4