5-Hydroxy-L-tryptophan, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
399698-25EA
6740
DKK
399698-25
5-Hydroxy-L-tryptophan, Millipore®
5-Hydroxy-L-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₃ Molekylvægt: 220,23 g/mol Smeltepunkt: 273 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
CAS-nummer:
4350-09-8 EINECS: 224-411-1 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,04895 |