Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.
D(+)-Tryptophan ≥99%
Leverandør: Alfa Aesar
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Molekylvægt: 204,23 g/mol
Smeltepunkt: 273 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005647
CAS-nummer: 153-94-6
EINECS: 205-819-9
Merck Index: 14,09797
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Pakn VWR katalog nummer Mængde
5 g A18426.06
25 g A18426.14
100 g A18426.22
Udvid alle / Skjul alle
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Melting point 273° dec.
Formula weight 204.23
CAS-nr 153-94-6
Renhed 99%
Molecular formula C11H12N2O2
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal