Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.

L(+)-Histidin

Leverandør: US Biological



Formel: C₆H₉N₃O₂
Molekylvægt: 155,16 g/mol
Smeltepunkt: 272…273 °C
Massefylde: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064315
CAS-nummer: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg

 

BESTIL

Udvid alle / Skjul alle
Pakn VWR katalog nummer Mængde
250 g USBIH5100-250
Udvid alle / Skjul alle
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Skriv en bedømmelse

Brug for hjælp?

  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.

VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer

Bekræft venligst branchen du arbejder i

Eksempel: farmaceutisk

Bekræft venligst dit arbejde

Eksempel: Klinisk assistent

Bekræft venligst Byen

Eksempel: New York

Bedømmelser

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Sortér alle efter:

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal