Vil du logge ind igen?
L-Histidine, high purity grade
Leverandør: VWR Chemicals
Formula: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Melting Pt: 272 – 273 °C
Density: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064315
CAS-nummer: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
FN: 0000
Merck Index: 13,04741
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
Specifikationer Testresultater
Arsenic <1.5 ppm
Chloride <0.05%
Heavy Metals <0.0015%
Iron <0.003%
Loss on Drying <0.2%
Purity (Dry Basis) 98.5 – 101.5%
Residue after Ignition <0.2%
Specific Rotation 12.4 – 14°
Sulphate <0.03%
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Pack type Pakn VWR katalog nummer Mængde
Plastic bottle 1 kg 1B1164-1KG
Plastic bottle 500 g 1B1164-500G
Plastic bottle 100 g 1B1164-100G
Udvid alle / Skjul alle
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING