L(+)-Glutamin
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14034450EA 495 DKK
EHERC14034450
L(+)-Glutamin
L(+)-Glutamin
Formel: C₅H₁₀N₂O₃
Molekylvægt: 146,15 g/mol
Kogepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 185…186 °C
Massefylde: 1,5326 g/cm³ (130 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008044
CAS-nummer: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 13,04484
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/28/2299828.jpg