Nikkelsulfat hexahydrat ≥99.97% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
53130.30EA
4980
DKK
53130.30
53130.18
Nikkelsulfat hexahydrat ≥99.97% (metals basis)
Nikkelsulfat hexahydrat
Formel:
NiSO₄·6H₂O Molekylvægt: 262,85 g/mol Smeltepunkt: 840 °C Massefylde: 2,070 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149813 CAS-nummer: 10101-97-0 EINECS: 232-104-9 UN nummer: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06541 |