D(-)-Mannitol, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.37096.9051EA 0 DKK
1.37096.9051 1.37096.9013 1.37096.9025 1.37096.1000
D(-)-Mannitol, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, USP, JP
D(-)-Mannitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Molekylvægt: 182,17 g/mol
Kogepunkt: 290…295 °C (4 hPa)
Smeltepunkt: 164…169 °C
Massefylde: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064287
CAS-nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/13/16640613.jpg