Magnesiumsulfat heptahydrat, Electran til molekylærbiologi
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
437044KEA 0 DKK
437044K
Magnesiumsulfat heptahydrat, Electran til molekylærbiologi
Magnesiumsulfat heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
Molekylvægt: 246,48 g/mol
Smeltepunkt: 1124 °C
Massefylde: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149785
CAS-nummer: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715