Magnesiumperchlorat hydrat 1-4 mm tørremiddel, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05873.0500EA 5060 DKK
1.05873.0500
Magnesiumperchlorat hydrat 1-4 mm tørremiddel, Supelco®
Magnesiumperchlorat hydrat
Formel: Cl₂MgO₈·H₂O
Molekylvægt: 241,22 g/mol
Smeltepunkt: 146 °C
Massefylde: 2,6 g/cm³ (25 °C) (anhydr.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 64010-42-0
EINECS: 233-108-3
UN nummer: 1475
ADR: 5.1,II