Trifluoreddikesyre 0,05% (v/v) i vandigopløsning, LiChrosolv® til HPLC, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: TFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
4.80170.2500EA 919 DKK
4.80170.2500
Trifluoreddikesyre 0,05% (v/v) i vandigopløsning, LiChrosolv® til HPLC, Supelco®
Trifluoreddikesyre
Formel: C₂HF₃O₂
Molekylvægt: 114,02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg