Hydrazin hydrat 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A14005.0EEA
2070
DKK
A14005.0E
A14005.36
A14005.18
A14005.30
Hydrazin hydrat 98+%
Hydrazin hydrat
Formel:
NH₂NH₂·H₂O Molekylvægt: 32,05 g/mol (anhy) Kogepunkt: 120…121 °C Smeltepunkt: –52 °C Massefylde: 1,027 Flammepunkt: 75 °C (167 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149931 CAS-nummer: 10217-52-4 EINECS: 206-114-9 UN nummer: 2030 ADR: 8,II Merck Index: 13,04790 |