Hydrazin hydrat 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
ACRO196715000EA
460
DKK
ACRO196715000
ACRO196711000
Hydrazin hydrat 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Hydrazin hydrat
Formel:
NH₂NH₂·xH₂O Molekylvægt: 32,05 g/mol (anhy) Kogepunkt: 117,2 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –51,5 °C Massefylde: 1,0315 g/cm³ Flammepunkt: 75 °C |
MDL Number:
MFCD00149931 CAS-nummer: 10217-52-4 EINECS: 206-114-9 UN nummer: 2030 ADR: 8,II Merck Index: 13,04790 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Refractive index | 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 1.030 to 1.033 g/ml |
Titration with HCl | 63.6 to 64.6 % (N2H4) |
Titration with HCl | 99.4 to 100.9 % (N2H4.H2O) |