Malachite green oxalat
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Basic Green 4Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalateN,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate
EHERC14680000EA 680 DKK
EHERC14680000
Malachite green oxalat
Malachite green oxalat
Formel: C₅₂H₅₄N₄O₁₂
Molekylvægt: 927,02 g/mol
Smeltepunkt: ∼159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011766
CAS-nummer: 2437-29-8
EINECS: 219-441-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05722
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/29/2297529.jpg