4-(Methylamino)phenol sulphate, Photo-Rex®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Metol
, Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat
1.07299.1000EA
1560
DKK
1.07299.1000
1.07299.0250
4-(Methylamino)phenol sulphate, Photo-Rex®
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat
Formel:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Molekylvægt: 344,39 g/mol Kogepunkt: 227 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 86 °C Massefylde: 1,434 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013140 CAS-nummer: 55-55-0 EINECS: 200-237-1 UN nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 12,06097 |