Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat 99.0-101.5% ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Metol
, Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat
36674.18EA
531
DKK
36674.18
36674.30
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat 99.0-101.5% ACS
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium)sulfat
Formel:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Molekylvægt: 344,39 g/mol Kogepunkt: 227 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: ∼, 260 °C (dec.) Massefylde: 1,434 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013140 CAS-nummer: 55-55-0 EINECS: 200-237-1 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06046 |