Spermidin trihydrochlorid, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
56766-5EA 3210 DKK
56766-5
Spermidin trihydrochlorid, Millipore®
Spermidin trihydrochlorid
Formel: C₇H₂₂Cl₃N₃
Molekylvægt: 254,63 g/mol
Smeltepunkt: 256…258 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00012918
CAS-nummer: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893