Hydrazin hydrat 55% i vandigopløsning (∼35% w/w N₂H₄)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
ACRO296811000EA
180
DKK
ACRO296811000
ACRO296810025
ACRO296815000
Hydrazin hydrat 55% i vandigopløsning (∼35% w/w N₂H₄)
Hydrazin hydrat
Formel:
NH₂NH₂·xH₂O Molekylvægt: 32,05 g/mol (anhy) Smeltepunkt: –65 °C Massefylde: 1,023 g/cm³ Flammepunkt: >100 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00149931 CAS-nummer: 10217-52-4 EINECS: 206-114-9 UN nummer: 3293 ADR: 6.1,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Solution |
Refractive index | 1.3860 to 1.3900 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 1.021 to 1.025 g/ml |
Titration with HCl | 35.0 to 35.6 % (N2H4) |
Titration with HCl | 54.5 to 55.5 % (N2H4.xH2O) |