Ammoniakvand ∼32%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Ammoniak
21192.367EA
873
DKK
21192.367
21192.323
21192.298
Ammoniakvand ∼32%, GPR RECTAPUR®
Ammoniakvand
Formel:
NH₃ Molekylvægt: 35,05 g/mol Kogepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –60…–57,5 °C Massefylde: 0,88 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00066650 CAS-nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN nummer: 2672 ADR: 8,III |
Specifikationer Testresultater
Assay | 28 - 33 % |
Density (20/4) | 0.880 - 0.910 |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
CO3 (Carbonate) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 1 ppm |