ortho-Phosphorsyre ≥85%, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Fosforsyre
, Phosphorsyre
153154DEA
291
DKK
153154D
ortho-Phosphorsyre ≥85%, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
ortho-Phosphorsyre
Formel:
H₃PO₄ Molekylvægt: 98 g/mol Smeltepunkt: 28 °C Massefylde: 1,689 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011340 CAS-nummer: 7664-38-2 EINECS: 231-633-2 UN nummer: 1805 ADR: 8,III |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 85.0 % |
Volatile acids | Max. 0.0002 meq/g |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 2 ppm |
Transmittance (254 nm) (0,1 mol/l) | Min. 80 % |