Jod 0.5 mol/l (1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
30914.295EA
721
DKK
30914.295
30914.238
Jod 0.5 mol/l (1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Jod
Formel:
I₂ Molekylvægt: 253,81 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011355 CAS-nummer: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN nummer: 3264 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.499 - 0.501 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |