Jod 0.5 mol/l (1 N) i vandigopløsning, Titripur® volumetrisk opløsning, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09098.1000EA 943 DKK
1.09098.1000
Jod 0.5 mol/l (1 N) i vandigopløsning, Titripur® volumetrisk opløsning, Supelco®
Jod
Formel: I₂
Molekylvægt: 253,81 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
ADR: 8,II