Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) i vandigopløsning
Leverandør: Rockland Immunochemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ROCKMB-048EA
1340
DKK
ROCKMB-048
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) i vandigopløsning
Magnesium chloride
Formel:
MgCl₂ Molekylvægt: 95,21 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS-nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |