Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) i vandigopløsning til påvisning af phosphatase i serum
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
220933MEA 695 DKK
220933M
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) i vandigopløsning til påvisning af phosphatase i serum
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molekylvægt: 95,21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Magnesium chloride 0.999 - 1.001 mol