Magnesiumchlorid 0.1 mol/l (0.2 N) i vandigopløsning til molekylærbiologi
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A5324.0001EA
353
DKK
A5324.0001
Magnesiumchlorid 0.1 mol/l (0.2 N) i vandigopløsning til molekylærbiologi
Magnesium chloride
Formel:
MgCl₂ Molekylvægt: 95,21 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS-nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 |