Calciumchlorid 1 mol/l i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
190464KEA 1260 DKK
190464K
Calciumchlorid 1 mol/l i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Calcium chloride
Formel: CaCl₂
Molekylvægt: 110,98 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010903
CAS-nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed