Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) i vandigopløsning, VOLUSOL® volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
306452.2500EA 0 DKK
306452.2500
Natriumhydroxid 4 mol/l (4 N) i vandigopløsning, VOLUSOL® volumetrisk opløsning
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Massefylde: <1,11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
NIST traceable Confirmed