Glutaraldehyd 50% i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Glutaral
A10500.22EA
290
DKK
A10500.22
A10500.36
A10500.0E
Glutaraldehyd 50% i vandigopløsning
Glutaraldehyd
Formel:
C₅H₈O₂ Molekylvægt: 100,12 g/mol Kogepunkt: 100 °C Smeltepunkt: ∼–21 °C Massefylde: 1,123 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00007025 CAS-nummer: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN nummer: 2922 ADR: 8,III |