Phenyl-1,4-butandisyre ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A11971.22EA 926 DKK
A11971.22 A11971.36 A11971.14
Phenyl-1,4-butandisyre ≥98%
Phenyl-1,4-butandisyre
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molekylvægt: 194,19 g/mol
Kogepunkt: 368 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 167…169 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004256
CAS-nummer: 635-51-8
EINECS: 211-238-1