DL-Tyrosin ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A13740.18EA
1500
DKK
A13740.18
A13740.09
A13740.30
DL-Tyrosin ≥98%
DL-Tyrosin
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molekylvægt: 181,19 g/mol Kogepunkt: 378 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: ∼ 325 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00063074 CAS-nummer: 556-03-6 EINECS: 209-113-1 Merck Index: 12,09970 |