DL-m-Tyrosin 98.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
ACRO140630010EA 1050 DKK
ACRO140630010 ACRO140630050
DL-m-Tyrosin 98.5%
DL-m-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molekylvægt: 181,19 g/mol
Smeltepunkt: 280 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002597
CAS-nummer: 775-06-4
EINECS: 212-270-9
Merck Index: 12,09971
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.0 %