2-Phenylbutansyre ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B23222.22EA 659 DKK
B23222.22
2-Phenylbutansyre ≥98%
2-Phenylbutansyre
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molekylvægt: 164,2 g/mol
Kogepunkt: 270…272 °C
Smeltepunkt: 40…44 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002667
CAS-nummer: 90-27-7
EINECS: 201-982-5